Stampa…
XTT sodium salt
Fornitore: PanReac AppliChem
A2240.0100 A2240.0500
A2240.0100EA 342 EUR
A2240.0100 A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Formula: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083517
CAS Number: 111072-31-2
Visualizza i codici
λmax. 283 - 287 nm
E 1 %/1 cm, 285 nm 14,800 - 16,800