Stampa…
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Fornitore: VWR Chemicals
1B1773-1MLEA 625 EUR
1B1773-1ML
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Coloranti Coloranti per Elettroforesi
VividPro Plus è un colorante per proteine fluorescente utilizzabile in protocolli di co-elettroforesi rapida per visualizzare le proteine in gel SDS PAGE.
  • Sensibilità intermedia tra coloranti a base di rutenio e coloranti Coomassie®
VividPro Plus possono essere entrambi visualizzati mediante un comune transilluminatore UV o sistema per documentazione gel con transilluminatore a 312 nm e sistemi per documentazione gel con luce a LED blu o scanner con laser blu da 488 nm.
La visualizzazione può essere ottenuta rapidamente eseguendo la corsa elettroforetica senza fissaggio ed è compatibile con manipolazione downstream, quali spettrometria di massa e Western blotting.
VividPro Plus può essere utilizzato inoltre con un protocollo di post-colorazione più lungo che richiede il fissaggio del gel e che offre uno schema di colorazione con stabilità di maggiore durata.
Visualization can be achieved quickly following the electrophoretic run without fixation, and is compatible with downstream manipulation such as mass spectrometry, and Western blotting. VividPro Plus™ can also be used with a longer post-staining protocol that requires gel fixation and provides a staining pattern that has a longer time stability.