Stampa…
VWR® Fluidi siliconici, Oli 47
Fornitore: VWR Chemicals
6678.1000EA 224 EUR
6678.1000 83851.290 83851.360
VWR® Fluidi siliconici, Oli 47
Liquidi per bagni termostatici
Oils 47 sono oli polidimetilsilossano, composti da catene molecolari lineari di lunghezza variabile i cui gruppi comprendono atomi di ossigeno e siliconi alternati (il legame silossanico Si-O-Si). Gli atomi di silicone vengono saturati con gruppi metile – CH3
  • Fluidi dielettrici e di trasferimento termico
  • Agenti di sformatura o distacco
  • Agenti di controllo schiuma
  • Lubrificanti
  • Componenti attivi in formulazioni di prodotti da manutenzione
Gli oli mostrano resistenza ad alte e basse temperature, resistenza a ossidazione e idrolisi, resistenza all'invecchiamento causato da agenti atmosferici (ossigeno-ozono-acqua-luce-UV) e sono chimicamente inerti (nessun rischio di corrosione).