Stampa…
Bunsen Fuego SCS
Fornitore: WARTEWIG
8.200.000 8.204.000
WART8.200.000EA 640.45 EUR
WART8.200.000 WART8.204.000
Bunsen Fuego SCS
Termostati Bruciatori a gas
Bunsen Fuego SCS e Fuego SCS pro è bruciatore a gas da laboratorio con innovativa tecnologia di sicurezza. Grazie al design innovativo e alla gamma estesa di attrezzature standard, il bruciatore da laboratorio è adatto per tutte le applicazioni che richiedono combustione tramite fiamma in laboratorio. L'alloggiamento a profilo basso consente di lavorare in comodità, mentre il design aerodinamico riduce al minimo l'impatto delle correnti d'aria presenti ad esempio in camere bianche. Il sistema di controllo sicurezza (SCS) sfrutta la tecnologia di sicurezza più recente, che analizza costantemente i potenziali rischi e segnala la necessità di eventuali misure protettive, ad esempio l'interruzione dell'alimentazione del gas. Dopo un uso prolungato, una spia di calore residuo indica che la testa del bruciatore è ancora calda per evitare ustioni. Realizzato completamente in acciaio inox, con controlli ignifughi e display protetto da vetro speciale, il modello Fuego SCS è idoneo alle condizioni di laboratorio più estreme.
  • SCS (sistema di controllo sicurezza) e BHC (controllo della testa del bruciatore)
  • Sensore a infrarossi convenzionale ed esclusivo DoubleClick con range regolabile
  • Quattro programmi standard per sensore a infrarossi e controllo a pedale con visualizzazione del tempo di combustione
  • Ugelli per gas naturale e propano/butano
  • Azionamento wireless tramite l'innovativa tecnologia a batteria ricaricabile (modello Fuego SCS pro)
Il bruciatore può essere collegato a una fonte di gas naturale o propano/butano ed è adatto per usi con un'alimentazione centrale di gas o con cartucce di gas. Il display di facile lettura consente di tenere sempre traccia del lavoro, mentre la navigazione nei menu multilingua consente di selezionare le funzioni in modo semplice e rapido. Il bruciatore può essere azionato con controllo a pedale o dal sensore a infrarossi senza contatto. Quando viene acceso, la funzione di sicurezza aggiuntiva DoubleClick consente all'utente di attivare il bruciatore in modo semplice azionando due volte il sensore a infrarossi. Il modello Fuego SCS pro è dotato inoltre di sensore inclinabile e può essere azionato tramite batteria (due batterie agli ioni di litio con caricatore, accessori opzionali).
Certificazioni: Testato in conformità a DIN-DVGW; certificato NG-2211AS0167