Stampa…
Colorimetri multi-parametri, LICO 620 e 690
Fornitore: Hach
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 8430 EUR
633-0261 633-0260
Colorimetri multi-parametri, LICO 620 e 690
Colorimetri Colorimetri Multiparametrici
I colorimetri LICO 620 e LICO 690 sono perfetti per misurazioni colorimetriche professionali di liquidi incolore e trasparenti con tecnologia con raggio di riferimento.
  • Identificazione automatica della cuvetta
  • Rappresenta un metodo di garanzia della qualità per solventi, vernici e prodotti farmaceutici
  • Elevato livello di affidabilità di misura grazie una gamma completa di supporti per test
  • Integrazione semplice nella rete del laboratorio tramite collegamento Ethernet
  • Adattatore per cuvetta semplice da sostituire
LICO 620 misura cinque scale di colore.