Stampa…
Xilene (miscela di isomeri), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 257 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xilene (miscela di isomeri), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi
Xilene (miscela di isomeri)
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077264
CAS Number: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM