Stampa…
Test kit, fotometrico, Potassio, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK328 LCK228
705-3064EA 134 EUR
705-3064 HACHLCK228
Test kit, fotometrico, Potassio, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Pronti all'uso, massima sicurezza garantita, semplici da maneggiare, sistema di valutazione fotometrica e a basso impatto ambientale
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Storage conditions: 15 to 25 °C (protect from light)
Condizioni di stoccaggio: da 15 a 25 °C (proteggere dalla luce)
Informazioni per l' accessorio: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance to be needed.