Stampa…
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate, D-Luciferin, sodium, D-Luciferin sodium, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
N456-100MGEA 0 EUR
N456-100MG N456-50MG
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
D(-)-Luciferin sodium salt
Formula: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Temperatura di stoccaggio: Basso congelamento
MDL Number: MFCD00044938
CAS Number: 103404-75-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow powder
Water Content (KF) ≤8%