Stampa…
Cupric citrate soluzione 0.1 M USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Copper citrate, Copper(II) citrate, Cuprocitrol
85342.180EA 63 EUR
85342.180 85342.260
Cupric citrate soluzione 0.1 M USP soluzioni test (TS)
Cupric citrate
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: C₆H₄Cu₂O₇
Punto di ebollizione: 100 °C
Densità: 1,31293 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 866-82-0
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III