Stampa…
Spettrofotometro per spettro visibile, Genesys™ 30
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
840-277300
634-0910EA 3550 EUR
634-0910
Spettrofotometro per spettro visibile, Genesys™ 30
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Questo spettrofotometro per spettro visibile ad alta precisione è in grado di eseguire analisi sofisticate per applicazioni didattiche o industriali.
  • Cuvetta singola con rivestimento vano campioni amovibile e lavabile
  • Portacuvette per cuvette standard, provette incluse
  • Stampante termica a pressione per carta larga 80 mm
  • Software PC Thermo Scientific™ VISIONlite (optional)
In laboratorio, i tecnici impegnati in applicazioni QA/QC quotidiane ottengono risultati di qualità che possono essere stampati o registrati in formato digitale.