Stampa…
Test kit, fotometrico, Ferro, in tracce, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK321 LCK521 LCK320
705-3043EA 143 EUR
705-3043 705-3044 705-3045
Test kit, fotometrico, Ferro, in tracce, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Shelf life (LCK321): 30 months from production date
Shelf life (LCK320 and LCK521): 12 months from production date
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)
Certificazioni: LCK321 and LCK521: ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Informazioni per l' accessorio: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.