Stampa…
Lastre HPTLC in gel di silice 60 modificate , supporto in vetro
Fornitore: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 453 EUR
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
Lastre HPTLC in gel di silice 60 modificate , supporto in vetro
Lastre TLC
Le lastre CN e DIOL in silice modificata sono moderatamente polari e ideali per cromatografie normali o in fase inversa. Le lastre NH₂ amino-modificate garantiscono deboli scambi ionici di base e una speciale selettività per composti carichi. Costituiscono una valida alternativa alle lastre di PEI-cellulosa.