Stampa…
Idrazina idrato ≥99% per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrazinio idrossido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 0 EUR
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Idrazina idrato ≥99% per sintesi
Idrazina idrato
Formula: NH₂NH₂·H₂O
Punto di ebollizione: 117,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –51,7 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149931
CAS Number: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II