Stampa…
Scarpe protettive, con lacci, Lowa Boreas Work GTX
Fornitore: ELTEN
5338/39 5338/40 5338/41 5338/42 5338/43 5338/46 5338/47
114-8215EA 142.9 EUR
114-8215 114-8216 114-8217 114-8218 114-8219 114-8222 114-8223
Scarpe protettive, con lacci, Lowa Boreas Work GTX
Scarpe e stivali
Scarpe protettive in pelle nubuck e tessuto Cordura® idrofobizzati (resistenti a strappo e abrasione, antisporco e impermeabili), linguetta integrale imbottita e suola in gomma/PU ad alta densità Vibram® con tecnologia MONOWRAP® per una maggiore aderenza e movimenti del piede migliorati.
  • GORE-TEX climate membrane
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full length Lowa inlay sole
  • Anti-static soft fleece insole
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Colore: Nero
Certificazioni: DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC