Stampa…
Colonne capillari, BP1 PONA
Fornitore: Trajan Scientific and Medical
054818 054950
568-0237EA 1650 EUR
568-0237 568-0241
Colonne capillari, BP1 PONA
Colonne cromatografiche
Queste colonne al 100% di dimetilpolisilossano sono progettate per l'analisi di prodotti petroliferi.
  • Fase non polare di riferimento, ideale per PONA analisi
Valida alternativa a: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Temperatura massima: 340 °C.