Stampa…
Tetraidrofurano, extra dry 99.85% non stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
457070010 457071000 457070025
457070010.EA 141 EUR
457070010. 457071000. 457070025.
Tetraidrofurano, extra dry 99.85% non stabilizzato, AcroSeal®
Tetraidrofurano
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –108,4 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=ff5fadf40c123ca2a185b7208594806b6ae11435&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %