Stampa…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
455830010 455830050
ACRO455830010EA 55.7 EUR
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,1 g/mol
Punto di fusione: 190…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00856161
CAS Number: 31519-62-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %