Stampa…
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
454980010 454980050 454980250
ACRO454980010EA 38.4 EUR
ACRO454980010 ACRO454980050 ACRO454980250
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Peso molecolare: 267,25 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006536
CAS Number: 30516-87-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥97.5 %