Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 42.3 EUR
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₂F₆O₃S
Peso molecolare: 232,10 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C (740 mmHg)
Densità: 1,61 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671579
CAS Number: 6226-25-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %