Stampa…
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 63.5 EUR
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,17 g/mol
Punto di ebollizione: 193 °C
Punto di fusione: 10,5…12 °C
Densità: 1,331 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093622
CAS Number: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %