4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Formula:
C₁₀H₆Br₂N₂ Punto di fusione: 140…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00667763 CAS Number: 18511-71-2 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
GC | ≥97.5 % |