5-Quinolinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
454760010
454760050
ACRO454760010EA
122
EUR
ACRO454760010
ACRO454760050
5-Quinolinecarboxylic acid 97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Peso molecolare: 173,17 g/mol Punto di fusione: 337…341 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047608 CAS Number: 7250-53-5 |
Appearance | White to off-white to light brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |