Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 57.9 EUR
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870633
CAS Number: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %