Stampa…
Decametilciclopentasilossano 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
454580500 454582500
ACRO454580500EA 30.8 EUR
ACRO454580500 ACRO454582500
Decametilciclopentasilossano 97%
Decametilciclopentasilossano
Formula: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Peso molecolare: 370,77 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: -44 °C
Densità: 0,959 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046966
CAS Number: 541-02-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %