5-Thiazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
454540010
454540050
ACRO454540010EA
124
EUR
ACRO454540010
ACRO454540050
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₄H₃NO₂S Punto di fusione: 208…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03428539 CAS Number: 14527-41-4 |
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |