Stampa…
2,3,5-Trimethylfuran 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 98.9 EUR
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03931179
CAS Number: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %