Stampa…
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
454370010 454372500
ACRO454370010EA 411 EUR
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368877
CAS Number: 762262-09-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %