Stampa…
2-Bromoimidazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
454630010 454630050
ACRO454630010EA 190 EUR
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formula: C₃H₃BrN₂
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179526
CAS Number: 16681-56-4
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure