Stampa…
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
454600010 454600050
ACRO454600010EA 112 EUR
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Peso molecolare: 208,04 g/mol
Punto di fusione: 204…205,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115729
CAS Number: 5198-88-9
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %