Stampa…
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyrazin-2-ylmethanamine
454160010 454162500
ACRO454160010EA 420 EUR
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Peso molecolare: 109,1292 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C (3 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673149
CAS Number: 20010-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %