Stampa…
Bismuto (III) nitrato pentaidrato 98%, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 133 EUR
ACRO454110010 ACRO454110050
Bismuto (III) nitrato pentaidrato 98%, pure
Bismuto (III) nitrato pentaidrato
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso molecolare: 485.07 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149157
CAS Number: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %