Stampa…
Bismuth(III) sulphide 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dibismuth trisulphide
453991000 453995000
ACRO453991000EA 109 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, puro
Bismuth(III) sulphide
Formula: Bi₂S₃
Punto di fusione: 763 °C
Densità: 6,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014204
CAS Number: 1345-07-9
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)