Stampa…
Litio bromuro, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 205 EUR
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Litio bromuro, anidro 99%, puro
Litio bromuro
Formula: LiBr
Punto di ebollizione: 1265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 3,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)