Piombo (II) solfuro 90%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead sulphide
453970010
453970050
ACRO453970010EA
120
EUR
ACRO453970010
ACRO453970050
Piombo (II) solfuro 90%, puro
Piombo (II) solfuro
Formula:
̍PbS Peso molecolare: 239,27 g/mol Punto di ebollizione: 1281,1 °C Punto di fusione: 1113,9 °C Densità: 7,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016280 CAS Number: 1314-87-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Grey to purple Powder |
Assay | ≥78 % (Pb) |