Stampa…
Rame (II) nitrato triidrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
453960010 453960050
ACRO453960010EA 72.6 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Rame (II) nitrato triidrato 99%, puro
Rame (II) nitrato triidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149671
CAS Number: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %