Stampa…
Rame (II) bromuro, anidro 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
453950010 453952500
ACRO453950010EA 168 EUR
ACRO453950010 ACRO453952500
Rame (II) bromuro, anidro 99% per analisi
Rame (II) bromuro
Formula: Br₂Cu
Peso molecolare: 223,35 g/mol
Punto di ebollizione: 900 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 498 °C
Densità: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010970
CAS Number: 7789-45-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %