Stampa…
Cobalto 99+%, in polvere, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
453910010 453912500
ACRO453910010EA 505 EUR
ACRO453910010 ACRO453912500
Cobalto 99+%, in polvere, puro
Cobalto
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %