Stampa…
Cobalto solfato eptaidrato per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobalto (II) solfato eptaidrato
453900010 453902500
ACRO453900010EA 269 EUR
ACRO453900010 ACRO453902500
Cobalto solfato eptaidrato per analisi
Solfato di cobalto eptaidrato
Formula: CoSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 281,1 g/mol
Punto di fusione: 98 °C
Densità: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149658
CAS Number: 10026-24-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to red to red-brown Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
pH 4 to 6 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm