Stampa…
Cadmio (II) bromuro tetraidrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 35.2 EUR
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Cadmio (II) bromuro tetraidrato 98%, puro
Cadmio (II) bromuro tetraidrato
Formula: Br₂Cd·4H₂O
Peso molecolare: 344.28 g/mol
Punto di fusione: 575 °C
Densità: 5.214
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150204
CAS Number: 13464-92-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %