Stampa…
Cadmium(II) bromide, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 47.8 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, anidro 98%, puro
Cadmium(II) bromide
Formula: Br₂Cd
Peso molecolare: 272.22 g/mol
Punto di ebollizione: 963 °C
Punto di fusione: 566 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015996
CAS Number: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01651
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %