Stampa…
Dibismuth trisulphate 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 52.2 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, puro
Dibismuth trisulphate
Formula: Bi₂O₁₂S₃
Peso molecolare: 706.13 g/mol
Punto di fusione: 405 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036140
CAS Number: 7787-68-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %