Bismuto cloruro ossido 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
453840010
453840500
453842500
ACRO453840010EA
507
EUR
ACRO453840010
ACRO453840500
ACRO453842500
Bismuto cloruro ossido 97%, puro
Bismuto cloruro ossido
Formula:
BiClO Densità: 7,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010895 CAS Number: 7787-59-9 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 77.0 to 82.5 % (Bi) |