Stampa…
Bario nitrato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 92.9 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bario nitrato, puro
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
Peso molecolare: 261,34 g/mol
Punto di fusione: 592 °C
Densità: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003442
CAS Number: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %