Stampa…
6-Chloro-m-anisidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
453780050 453780250
ACRO453780050EA 54.1 EUR
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chloro-m-anisidine 98%
6-Chloro-m-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
Punto di ebollizione: 135…137 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 23…27 °C
Densità: 1,261 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047830
CAS Number: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %