Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
453760010 453760050
ACRO453760010EA 74.7 EUR
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₀ClNO
Peso molecolare: 147.6 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00169064
CAS Number: 51333-90-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %