4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄ClNO₂S₂ Punto di fusione: 34…36 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864968 CAS Number: 953070-51-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White to yellow to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |