1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010
453570050
ACRO453570010EA
188
EUR
ACRO453570010
ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formula:
C₈H₁₃N₃O Peso molecolare: 167,21 g/mol Punto di fusione: 105…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11505007 CAS Number: 1190380-49-4 |
Appearance | White to light yellow to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |