Stampa…
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 113 EUR
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,5900 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (,1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664964
CAS Number: 41014-43-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %