Stampa…
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 162 EUR
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (25 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738971
CAS Number: 6628-83-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure