Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 101 EUR
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₆N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 198,61 g/mol
Punto di fusione: 295…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954929
CAS Number: 1423031-35-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %